Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V6-Pumpen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Verdünner-/Dispenser-Spritze für V6-Pumpen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 60 mm Hub, 1/4 Zoll - 28 UNF Gewindeanschluss, 4.8 mm-Bohrung im Kolben |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | V6 Pumpe |