Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenserspritzen für verschiedene Geräte
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Verdünner-/Dispenser-Spritze für verschiedene Instrumente
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 60 mm Hub, 6 bis 32 UNC-Gewinde im Kolbenknopf |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Verschiedene Instrumente |