Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenserspritzen für verschiedene Geräte
Artikelnummer. 15258513
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15258513 10 ml 1 Stück
11967224 2.5 ml 1 Stück
15208513 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15258513 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 008987
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Verdünner-/Spenderspritzen für verschiedene Geräte verfügen über das Know-how und die Expertise, die bei der Herstellung einer SGE Spritze zur Anwendung kommen.
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Verdünner-/Dispenser-Spritze für verschiedene Instrumente
Spezifikation
Beschreibung 60 mm Hub, 6 bis 32 UNC-Gewinde im Kolbenknopf
Länge (metrisch) 60 mm
Volumen (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Verschiedene Instrumente