Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenserspritzen für verschiedene Geräte
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Verdünner-/Spenderspritzen für verschiedene Geräte verfügen über das Know-how und die Expertise, die bei der Herstellung einer SGE Spritze zur Anwendung kommen.
133.00 € - 160.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 60 mm Hub, 6 bis 32 UNC-Gewinde im Kolbenknopf |
---|---|
Länge (metrisch) | 60 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verschiedene Instrumente |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15258513
|
Trajan Scientific and Medical™
008987 |
10 ml |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11967224
|
Trajan Scientific and Medical™
008687 |
2.5 ml |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15208513
|
Trajan Scientific and Medical™
008787 |
5 ml |
160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Verdünner-/Dispenser-Spritze für verschiedene Instrumente
Spezifikation
60 mm Hub, 6 bis 32 UNC-Gewinde im Kolbenknopf | |
60 mm | |
Verschiedene Instrumente |