Learn More
Day Impex™ DEWAR FLASK DILVAC CYLINDRICAL SILVERED
Artikelnummer. 12389005
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
375 ml
1250 ml
Höhe (metrisch):
232 mm
332 mm
Außendurchmesser (metrisch):
67 mm
92 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12389005 375 ml 232 mm 67 mm -
12399005 1250 ml 332 mm 92 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12389005
Marke: Day Impex™ 210024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard-Dewarglas aus silveriertem Glas, gekonnt aus Borosilikatglas gefertigt. Day Impex™ Dilvac™ zylindrische Dewar-Glasgefäße sind für eine sichere und effiziente Handhabung von verflüssigten Gasen, Gefriermischungen und Proben extrem niedrig evakuiert.
  • Große Auswahl an Größen und Kapazitäten
  • Borosilikatglas
  • Ultrahochvakuumiert
  • Silbern
Spezifikation
Innentiefe (metrisch) 200 mm
Außendurchmesser (metrisch) 67 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verflüssigte Gase, Gefriermischungen und Proben.
Höhe (metrisch) 232 mm
Basismaterial Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 375 ml
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm