Learn More
Day Impex™ DEWAR FLASK DILVAC CYLINDRICAL SILVERED
Artikelnummer. 12399005
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
375 ml
1250 ml
Höhe (metrisch):
232 mm
332 mm
Außendurchmesser (metrisch):
67 mm
92 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12399005 1250 ml 332 mm 92 mm 1 Stück
12389005 375 ml 232 mm 67 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12399005 Lieferant Day Impex™ Lieferanten-Nr. 210034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard-Dewarglas aus silveriertem Glas, gekonnt aus Borosilikatglas gefertigt. Day Impex™ Dilvac™ zylindrische Dewar-Glasgefäße sind für eine sichere und effiziente Handhabung von verflüssigten Gasen, Gefriermischungen und Proben extrem niedrig evakuiert.
  • Große Auswahl an Größen und Kapazitäten
  • Borosilikatglas
  • Ultrahochvakuumiert
  • Silbern
Spezifikation
Innentiefe (metrisch) 300 mm
Außendurchmesser (metrisch) 92 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verflüssigte Gase, Gefriermischungen und Proben.
Höhe (metrisch) 332 mm
Basismaterial Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 1250 ml
Innendurchmesser (metrisch) 75 mm