Learn More
DIM-C-pPhCO2Me, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477267 5 mg 5 Milligramm
16430857 50 mg -
16425406 100 mg -
16423126 25 mg 25 Milligramm
16404558 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477267 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112056
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DIM-C-pPhCO2Me
CAS 151358-48-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H20N2O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (328.57 mM)
SMILES COC(C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 380.44
Formelmasse 380.44
Reinheit (%) 99.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death