Learn More
Dimedon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469402 25 g 25 Gramm
11479402 100 g 100 Gramm
11489402 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469402 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10140.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 126-81-8 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Reagent used in synthesis of fused 3-methylfuransDimedone is used in organic chemistry to identify the presence of aldehyde group. It is also used as a catalyst in the formation of transition-metal complexes. Further, it is also employed in colorimetry, crystallography, luminescence and spectrophotometric analysis. In addition to this, it is used in the synthesis of naturally occurring fused 3-methylfurans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz, das bei der Synthese von geschmolzenem 3-Methylfurans-Dimedon verwendet wird, wird in der organischen Chemie eingesetzt, um das Vorhandensein einer Aldehydgruppe zu festzustellen. Wird auch als Katalysator bei der Bildung von Übergangsmetallkomplexen eingesetzt. Wird darüber hinaus auch in der Kolorimetrie, Kristallographie, Lumineszenz und spektralphotometrischen Analyse eingesetzt. Wird des Weiteren bei der Synthese von natürlich vorkommenden geschmolzenen 3-Methylfuranen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol, Benzol und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-81-8
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00001588
InChI-Schlüssel BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
IUPAC-Name 5,5-Dimethylcyclohexan-1,3-dion
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimedone
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Menge 25 g
Beilstein 471489
Merck Index 14,3242
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,benzene and chloroform. Slightly soluble in water.
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 98%