Learn More
Dimedon, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315800 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10315800 25 g Kunststoffpulverbehälter 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10315800 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/3220/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 126-81-8
Schmelzpunkt 147°C
Farbe Gelb
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C8H12O2
MDL-Nummer MFCD00001588
Menge 25 g
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
InChI-Schlüssel BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
IUPAC-Name 5,5-Dimethylcyclohexan-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
PubChem CID 31358
Formelmasse 140.18g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff