Learn More
Dimedone, TRC
Artikelnummer. 30382838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382838 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382838 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46020025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimedone
CAS 126-81-8
Summenformel C8H12O2
Menge 25 g
Synonym 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-Dimethyl-3,5-cyclohexanedione, 1,1-Dimethyl-3,5-diketocyclohexane, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexandione, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethyldihydroresorcinol, 5,5-Dimethylhydroresorcinol, Cyclomethone, Dimedon, Lu 274, Medon, Methon, Methone, NSC 14984, NSC 17544, NSC 242994, NSC 43759
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
IUPAC-Name 5,5-Dimethylcyclohexan-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
Formelmasse 140.0837