Learn More
Dimethenamid-P, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16664524 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16664524 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16664524
Marke: Honeywell Fluka R1721100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethenamid-P
CAS 163515-14-8
CAS Max. % ≤ 100%
Dichte 1.19 g/cm3 (25°C)
Flammpunkt 79°C
Farbe Farblos bis hellgelb
pH 4.2
Siedepunkt 280°C
Synonym (S)-2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-2-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Molekulargewicht (g/mol) 275.79 g/mol
Menge 100 mg