Learn More
Dimethenamid, TRC
Artikelnummer. 17998879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998879 100 mg 100 Milligramm
17948899 10 mg 10 Milligramm
17938159 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998879 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD460580100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87674-68-8
Summenformel C12 H18 Cl N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 275.79
Synonym 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, Dimethenamid, Fieldstar, Frontier, SAN 582, SAN 582H
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2,4-Dimethylthiophen-3-yl)-N-(1-Methoxypropan-2-yl)Acetamid
SMILES COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethenamid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Formelmasse 275.0747