Learn More
Dimethoat, TRC
Artikelnummer. 17968539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17968539 5 g 5 Gramm
17947339 1 g 1 Gramm
17938089 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17968539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4605055G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-51-5
Summenformel C5 H12 N O3 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 229.26
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-(methylcarbamoylmethyl) ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide (8CI), 8014 Bis HC, Aadimethoal, Agrithoate 40EC, American Cyanamid 12,880, BI 58, Bi 58 Nowy, Bi 58 Nowy 400EC, CL 12880, Cerox, Chloromezyl, Cygon, Cygon 2E, Cygon 400, Cygon 4E, Cygon Insecticide, Danadim, Daphene, De-fend, Dimate, Dimate (insecticide), Dimethoate, Dimeton, Dimevur, Dimezyl, Dimezyl 400EC, Ditimur 40, Dudu Ethoate, ENT 24650, Experimental Insecticide 12880, FIP, Fosfatox R, Fosfotox, Fosfotox R, Fosfotox R 35, Fostion MM, Laition, Lurgo, O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, PEI 75, Perfekthion, Perfekthion S, Phosphamid, Phosphamide, Racusan, Rogor, Rogor 20L, Rogor 40, Rogor L, Rogor P, Roxion, S-Methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate, Sinoratox, Sistemin, Super Ethoate, Systemin, Systemin (pesticide), Systoate, TATA TAFGOR, Tafgor 40EC, Tara, Tara 909, Tiomet
IUPAC-Name 2-Dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-Methylacetamid
SMILES CNC(=O)CSP(=S)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethoate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
Formelmasse 228.9996