Learn More
Dimethoxydimethylsilan, ≥ 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10595290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 10595290
Marke: Thermo Scientific Acros 351530010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1112-39-6
Summenformel C4H12O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 120.22
MDL-Nummer MFCD00025691
InChI-Schlüssel JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC-Name Dimethoxydimethylsilan
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Dimethoxydimethylsilane
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammpunkt −8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3)2Si(OCH3)2
Brechungsindex 1.3690 to 1.3710
Menge 1 L
Relative Dichte 0.865
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water to form methanol
Formelmasse 120.23
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethoxydimethylsilane
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Faresætning
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sikkerhedssætning
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado