Learn More
Dimethyl-1,3-Acetondicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30384452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384452 100 g
30369940 25 g
30373737 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384452 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD470675100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1830-54-2
Summenformel C7H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
Synonym 3-Oxo-pentanedioic Acid 1,5-Dimethyl Ester, 3-Oxo-glutaric Acid Dimethyl Ester, 3-Oxo-pentanedioic Acid Dimethyl Ester, 1,3-Acetonedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 3-Oxopentanedioic Acid Dimethyl Ester, Acetone Dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1,3-Acetonedicarboxylate, Dimethyl 2-Oxopropane-1,3-dicarboxylate, Dimethyl 3-Ketoglutarate, Dimethyl 3-Oxo-1,5-pentanedioate, Dimethyl 3-Oxoglutarate, Dimethyl 3-Oxopentanedioate, Dimethyl Acetonedicarboxylate, Dimethyl beta-Ketoglutarate, Dimethyl beta-Oxoglutarate, NSC 4677, beta-Oxoglutaric Acid Dimethyl Ester
IUPAC-Name Dimethyl-3-oxopentandioat
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
Formelmasse 174.0528