Learn More
Dimethyl (1-ethylpropyl)malonat, 97 %
Artikelnummer. p-7029256
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11352649 500 mg 500 Milligramm
11362649 2.5 g -
2 options
Artikelnummer. 11352649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26701.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39520-19-9
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD08436116
InChI-Schlüssel LHJTVXUTWGDTQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 1-ethylpropyl malonate, dimethyl 2-1-ethylpropyl malonate, acmc-20al7d, dimethyl diethylmethyl malonate, dimethyl pentan-3-yl propanedioate, 1-ethylpropyl malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-ethylpropyl propane-1,3-dioate, 1,3-dimethyl 2-pentan-3-yl propanedioate
PubChem CID 42552954
IUPAC-Name Dimethyl2 -pentan-3-ylpropanedioat
SMILES CCC(CC)C(C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (1-ethylpropyl)malonate
Menge 500 mg
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 97%