Learn More
Dimethyl-2-isobutylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30387543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387543 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4605031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 2-Isobutylmalonate
CAS 39520-24-6
Summenformel C9H16O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl-2-(2-methylpropyl)propandioat
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
Formelmasse 188.1049