Learn More
Dimethyl-2-isobutylmalonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl 2-Isobutylmalonate |
| CAS | 39520-24-6 |
| Summenformel | C9H16O4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Dimethyl-2-(2-methylpropyl)propandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.22 |
| Formelmasse | 188.1049 |