Learn More
Dimethyl (2-methylbutyl)malonat, 97 %
Artikelnummer. 15453497
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 15453497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26588.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59107-99-2
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD08436117
InChI-Schlüssel NYHSCTJAXMPYJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-methylbutyl malonate, dimethyl 2-2-methylbutyl malonate, dimethyl 2-methylbutyl propanedioate, dimethyl 2-2-methylbutyl propanedioate, 2-methylbutyl malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-2-methylbutyl propanedioate
PubChem CID 46779063
IUPAC-Name Dimethyl2-(2 -Methylbutyl)propanedioat
SMILES CCC(C)CC(C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (2-methylbutyl)malonate
Menge 250 mg
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 97%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado