Learn More
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10175353 100 g Glasflasche 100 Gramm
10092360 5 g Glasflasche 5 Gramm
10154480 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10175353 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 177611000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4202-14-6
Summenformel C5H11O4P
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
MDL-Nummer MFCD00008769
InChI-Schlüssel UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
IUPAC-Name 1-Dimethoxyphosphorylpropan-2-on
SMILES CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Farbe Farblos bis braun
Siedepunkt 76°C to 79°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Brechungsindex 1.4380 to 1.441
Menge 100 g
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit