Learn More
Dimethyl(2-Oxopropyl)phosphonat, TRC
Artikelnummer. 30387212
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387212 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387212 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4767901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate
CAS 4202-14-6
Summenformel C5H11O4P
Menge 1 g
Synonym (2-Oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (Dimethylphosphono)acetone
InChI-Formel InChI=1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
SMILES O=C(C)CP(OC)(OC)=O
IUPAC-Name Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
Formelmasse 166.04