Learn More
Dimethylacetylendicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450293
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11450293
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11437.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
It acts as an inhibitor of oxidative phosphorylation. It is also used in Pharmaceutical and electronic industry. It is used in organic synthesis. It also acts as an intermediate in chemical research. It is also used in Diels-Alder Reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wirkt als Inhibitor der oxidativen Phosphorylation. Es wird auch in der pharmazeutischen und elektronischen Industrie verwendet. Es wird in der organischen Synthese verwendet. Es dient auch als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung. Es wird auch in der Diels-Alder-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser, aber löslich in Ethanol, Ethylether, CCl4, mischbar mit organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762-42-5
Summenformel C6H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00008456
InChI-Schlüssel VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
PubChem CID 12980
IUPAC-Name Dimethyl-2-butindioat
SMILES COC(=O)C#CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl acetylenedicarboxylate
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.156
Siedepunkt 95°C to 98°C (19 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Strukturformel CH3O2CC≡CCO2CH3
Brechungsindex 1.448
Menge 25 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 607063
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water but soluble in ethanol,ethyl ether,CCl4,miscible with organic solvents.
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl acetylenedicarboxylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Butynedioic acid,dimethyl ester