Learn More
Dimethylacetylmethylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11360094 25 g 25 Gramm
11350094 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360094 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00537.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.113 g/mol
Dimethyl acetylmethylphosphonate is a Reagent used together with tosyl azide in a one-pot alkynylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylacetylmethylphosphonat ist ein Reagenz, das zusammen mit Tosylazid in einer Ein-Topf-Alkynylierung von Aldehyden verwendet wird.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4202-14-6
Summenformel C5H11O4P
Molekulargewicht (g/mol) 166.113
MDL-Nummer MFCD00008769
InChI-Schlüssel UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
IUPAC-Name 1-Dimethoxyphosphorylpropan-2-on
SMILES CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl acetylmethylphosphonate
Dichte 1.202
Siedepunkt 121°C to 123°C (11 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.439
Menge 25 g
Beilstein 1766218
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 166.12
Reinheit (%) 97%