Learn More
Dimethyladipat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025599
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11344489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21174.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Dimethyl adipate is used in cosmetics (in emollients and skin conditioning). It acts as a cosmetic plasticizer. It is also used in agrochemicals and dye as well as a precursor for the preparation of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a polymer intermediate. In addition to this, it is employed as a solvent for paint stripping and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyladipat wird in Kosmetika (in Weichmachern und in der Hautpflege) verwendet. Es dient als kosmetischer Weichmacher. Es wird auch in Agrochemikalien und Farbstoffen sowie als Vorstufe für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Darüber hinaus dient es als polymeres Zwischenprodukt. Außerdem wird es als Lösungsmittel für Abbeizmittel und Harze eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen und Äther. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-93-0
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.196
MDL-Nummer MFCD00008469
InChI-Schlüssel UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
IUPAC-Name Dimethylhexandioat
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl adipate
Schmelzpunkt 8°C
Dichte 1.063
Siedepunkt 109°C to 110°C (14 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.428
Menge 50 g
Beilstein 1707443
Merck Index 14,162
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 99%