Learn More
Dimethyladipat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adipic acid-dimethyl ester |
| CAS | 627-93-0 |
| Summenformel | C8 H14 O4 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Adipic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), Hexanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Adipinic acid dimethyl ester, DBE 6, Dimethyl 1,6-hexanedioate, Dimethyl adipate, Dimethyl hexanedioate, Methyl adipate, NSC 11213 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCC(=O)OC |
| IUPAC-Name | Dimethylhexandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.19 |
| Formelmasse | 174.0892 |