Learn More
Dimethyladipat, TRC
Artikelnummer. 30371850
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30371850 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47059010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic acid-dimethyl ester
CAS 627-93-0
Summenformel C8 H14 O4
Menge 10 g
Synonym Adipic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), Hexanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Adipinic acid dimethyl ester, DBE 6, Dimethyl 1,6-hexanedioate, Dimethyl adipate, Dimethyl hexanedioate, Methyl adipate, NSC 11213
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylhexandioat
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
Formelmasse 174.0892