Learn More
Diethylallylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317685 50 g 50 Gramm
11307685 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317685 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02376.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40637-56-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Dimethyl allylmalonate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylallylmalonat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Hinweise
Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40637-56-7
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00014959
InChI-Schlüssel VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl allylmalonate, dimethyl 2-allylmalonate, propanedioic acid, 2-propenyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-prop-2-en-1-yl propanedioate, dimethyl allyl-malonate, acmc-1bnbn, dimethyl 2-allylmalonate #, 2-allyl-propanedioic acid dimethyl ester, 2-prop-2-enylpropanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 574826
IUPAC-Name Dimethyl2-Prop-2-enylpropandioat
SMILES COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl allylmalonate
Schmelzpunkt <-80°C
Dichte 1.074
Siedepunkt 207°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 50 g
Beilstein 1772822
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 97%