Learn More
Dimethylallylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30385488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385488 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45996010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Allylmalonate
CAS 40637-56-7
Summenformel C8H12O4
Menge 10 g
Synonym Dimethyl 2-Allylmalonate, Dimethyl 2-(Prop-2-enyl)propane-1,3-dioate, 4,4-Bis(carboxymethoxy)-1-butene, Dimethyl 2-(2-propenyl)malonate, 2-propenylpropanedioic Acid Dimethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMILES COC(C(C(OC)=O)CC=C)=O
IUPAC-Name Dimethyl-2-Allylmalonat
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
Formelmasse 172.07