Learn More
Dimethylaminoterephthalat, TRC
Artikelnummer. 30386430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386430 25 g
30379849 250 g
30381837 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46035025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5372-81-6
Summenformel C10 H11 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 209.19864
Synonym Aminoterephthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dioate, Dimethyl 2-aminoterephthalate, Dimethyl 3-aminoterephthalate, Dimethyl o-aminoterephthalate, NSC 20561
IUPAC-Name Dimethyl2-Aminobenzol-1,4-Dicarboxylat
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(C(=O)OC)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Aminoterephthalate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Formelmasse 209.0688