Learn More
Dimethylazelat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409069
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15409069 5 g 5 Gramm
15419069 25 g 25 Gramm
15429069 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17458.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1732-10-1 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1732-10-1
Summenformel C11H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.28
MDL-Nummer MFCD00025898
InChI-Schlüssel DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl azelate, nonanedioic acid, dimethyl ester, methyl azelate, azelaic acid dimethyl ester, azelaic acid, dimethyl ester, 1,9-dimethyl nonanedioate, unii-29185k7oei, nonanedioic acid, 1,9-dimethyl ester, nonanedioic acid dimethyl ester, dimethyl nonane-1,9-dioate
PubChem CID 15612
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl azelate
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.007
Siedepunkt 156°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3OOC(CH2)7COOCH3
Brechungsindex 1.437
Menge 5 g
Beilstein 1710125
Merck Index 14,905
IUPAC-Name 1,9-Dimethylnonandioat
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 97%