Learn More
Dimethylcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30383905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383905 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD446705500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Carbonate
CAS 616-38-6
Summenformel C3 H6 O3
Menge 500 g
Synonym Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 90.0779
Formelmasse 90.0317