Learn More
Dimethylchlorothiophosphat (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30386350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386350 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30386350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47329050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl chlorothiophosphate
CAS 2524-03-0
Summenformel C2 H6 Cl O2 P S
Menge 50 mg
Synonym Phosphorochloridothioic Acid O,O-Dimethyl Ester, Methyl Phosphorochloridothioate ((MeO)2ClPS) (6CI,7CI), Chlorodimethoxyphosphine Sulfide, Dimethoxy Thiophosphonyl Chloride, Dimethyl Chlorophosphorothioate, Dimethyl Thionophosphorochloridate, Dimethyl Thiophosphorochloridate, NSC 132984, O,O-Dimethyl Chlorophosphorothioate, O,O-Dimethyl Chlorothionophosphate, O,O-Dimethyl Chlorothiophosphate, O,O-Dimethyl Phosphorochloridothioate, O,O-Dimethyl Phosphorochlorothioate, O,O-Dimethyl Phosphorothionochloridate, O,O-Dimethyl Thionophosphorochloridate, O,O-Dimethyl Thiophosphoric Acid Chloride, O,O-Dimethyl Thiophosphoryl Chloride, O,O-Dimethylthionophosphoryl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H6ClO2PS/c1-4-6(3,7)5-2/h1-2H3
SMILES COP(=S)(Cl)OC
IUPAC-Name Chlor-Dimethoxy-Sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 160.56
Formelmasse 159.9515