Learn More
Dimethylcyclohexylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386789
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11386789 5 g 5 Gramm
11376789 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11386789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26289.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 49769-76-8 | C11H18O4 | 214.261 g/mol
Used in developing a one-pot, two-step procedure for decarbalkoxylation of malonic esters. The effect of 15C5, other cations, and good nucleophiles was also studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Entwicklung eines Eintopfverfahrens für die Dekarbalkoxylierung von Maloniestern in zwei Schritten verwendet. Die Wirkung von 15C5, anderen Kationen und guten Nukleophilen wurde ebenfalls untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49769-76-8
Summenformel C11H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 214.261
MDL-Nummer MFCD05666206
InChI-Schlüssel CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester
PubChem CID 2793740
IUPAC-Name Dimethyl 2-Cyclohexylpropandioat
SMILES COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl cyclohexylmalonate
Brechungsindex 1.4565
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Water soluble.
Formelmasse 214.26
Reinheit (%) 95%