Learn More
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30383742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383742 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4779882.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate
CAS 6914-71-2
Summenformel C7H10O4
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
Formelmasse 158.0579