Learn More
Dimethyl-d6 Carbonate, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl-d6 Carbonate |
| CAS | 108481-44-3 |
| Summenformel | C3 D6 O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | AK 100-d6, AK 100-d6 (carbonate), Methyl-d6 carbonate, NSC 9371-d6, Dimethyl Carbonate D6, Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI), Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI), Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI), Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI), Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | bis(trideuteriomethyl) carbonate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 96.11 |
| Formelmasse | 96.0694 g/mol |
| Mehr anzeigen |