Learn More
Dimethyl-d6 Chlorothiophosphate, CDN
Artikelnummer. 30327533
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327533
Marke: CDN CDND81970.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Chlorothiophosphate-D6
CAS 19262-97-6
Summenformel C2 D6 Cl O2 P S
Menge 0.01 g
InChI-Formel InChI=1 S/C2H6ClO2PS/c1-4-6(3,7)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Cl)OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name chloro-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ5-phosphane
Molekulargewicht (g/mol) 166.597
Formelmasse 165.989 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity