Learn More
Dimethyl(dioctyl)azaniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30369716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369716 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4773155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl(dioctyl)azanium Bromide
CAS 3026-69-5
Summenformel C18 H40 N . Br
Menge 5 g
Synonym 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctylammonium bromide (6CI,7CI), Dioctyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctylammonium Bromide, Dioctyldimethylammonium Bromide, N,N-Dimethyl-N-octyl-1-octanaminium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C18H40N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19(3,4)18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC
IUPAC-Name Dimethyl(dioctyl)azaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 350.42
Formelmasse 349.2344