Learn More
Fumarsäuredimethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324489
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11324489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10402.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Dimethylfumarat wirkt als Immunmodulator. Wird auch bei Cycloadditionsreaktionen mit Yliden, Benzenen und Aminosäuren verwendet. Wird Lebensmittelkörnern, Tabak, Leder und Konservierung zugesetzt. Kleidung
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1,6 mg/ml bei 20°C), Methanol (30-36 mg/ml), Ethanol (10 mg/ml bei 25 °C), DMSO (29 mg/ml bei 25 °C) und DMF (∼12 mg/ml).
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-49-7
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.126
MDL-Nummer MFCD00064438
InChI-Schlüssel LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Synonym dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
IUPAC-Name Dimethyl-(E)-2-butendioat
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl fumarate
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Dichte 1.37
Siedepunkt 192°C to 193°C
Menge 25 g
Beilstein 774590
Merck Index 14,4287
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.6mg/ml at 20°C),methanol (30-36mg/ml),ethanol (10mg/ml at 25°C),DMSO (29mg/ml at 25°C),and DMF (∽12mg/ml).
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 99%