Learn More
Dimethylfumarat, TRC
Artikelnummer. 17992045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992045 1 g 1 Gramm
17903435 50 mg 50 Milligramm
17984775 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4649651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-49-7
Summenformel C6 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
IUPAC-Name Dimethyl-(E)-2-butendioat
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaric acid dimethyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
Synonym Dimethyl Fumarate, Fumaric acid dimethyl ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1,4-dimethyl ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2E)-, dimethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, dimethyl ester (ZCI), Fumaric acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), (2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, AZL-O 211089, BG 00012, BG 12, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl (E)-2-butenedioate, Dimethyl (E)-but-2-enedioate, Dimethyl (E)-butenedioate, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Marclerosis, Methyl fumarate, NSC 167432, NSC 25942, Panaclar, Skilarence, Tecfidera, Tecfira, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Formelmasse 144.0423
Reinheit (%) >95%