missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethylglutarat, 98, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7027533
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11415797 25 g 25 Gramm
11425797 100 g 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11415797

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24359.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol

Dimethyl glutarate is applied as paint and graffiti removers, nail polish removers, hand cleaners, adhesives, sealants and caulks, automotive cleaning products, bathroom and tile cleaners, general purpose cleaners, spot removers, floor maintenance products.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Dimethylglutarat wird als Farb- und Graffitientferner, Nagellackentferner, Handreiniger, Klebstoff, Dichtungsmittel und Fugenmaterial, Kfz-Reinigungsprodukt, Bad- und Fliesenreiniger, Universalreiniger, Fleckentferner und Bodenreiniger eingesetzt.

Löslichkeit
Wasserlöslich. (53 g/l)

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1119-40-0
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00008468
InChI-Schlüssel XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
SMILES COC(=O)CCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dimethyl glutarate
Schmelzpunkt -37°C
Dichte 1.087
Siedepunkt 213°C to 215°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 25 g
Beilstein 1771444
Merck Index 14,4473
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (53g/L)
IUPAC-Name Dimethylpentandioat
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.