Learn More
Dimethylglutarat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10182570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10182570 100 g Glasflasche 100 Gramm
10192570 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10182570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116231000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-40-0
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00008468
InChI-Schlüssel XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
IUPAC-Name Dimethylpentandioat
SMILES COC(=O)CCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl glutarate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0870g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 215.0°C
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2C(CH2)3CO2CH3
Brechungsindex 1.4236 to 1.4256
Menge 100 g
Beilstein 02, 633
Merck Index 15, 4509
Relative Dichte 1.087
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 53g/L
Viskosität 2.5 mm2/s (25°C)
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit