Learn More
Dimethyliminodiacetat-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329939
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11329939 5 g 5 Gramm
11339939 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11329939
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25729.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39987-25-2 | C6H12ClNO4 | 197.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39987-25-2
Summenformel C6H12ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.62
MDL-Nummer MFCD00216724
InChI-Schlüssel IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl iminodiacetate hydrochloride, dimethyl 2,2'-azanediyldiacetate hydrochloride, methyl 2-2-methoxy-2-oxoethyl amino acetate hydrochloride, dimethyl iminodiacetic acid hydrochloride, iminodiacetic acid dimethyl ester hydrochloride, glycine, n-2-methoxy-2-oxoethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2-methoxycarbonyl methyl amino acetate, chloride, zlchem 797, acmc-1aeyr, iminodiacetic dimethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2727727
IUPAC-Name Methyl-2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]acetat;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CNCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Schmelzpunkt ∼170°C
Menge 5 g
Beilstein 3703236
Formelmasse 197.62
Reinheit (%) 98%