Learn More
Dimethylisopropenylphosphat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377109 100 g 100 Gramm
11357109 5 g -
11367109 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27353.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4185-82-4
Summenformel C5H11O4P
Molekulargewicht (g/mol) 166.113
MDL-Nummer MFCD09953485
InChI-Schlüssel CLUBBNMVLUHMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isopropenyl phosphate, phosphoric acid, isopropenyl dimethyl ester, phosphoric acid, dimethyl 1-methylethenyl ester, isopropenyl dimethyl phosphate, 1-propen-2-yl-dimethyl phosphate, dimethyl 1-methylethenyl phosphate, phosphoric acid dimethyl=1-methylvinyl ester, isopropenyl methyl phosphate, c3h5o meo 2po
PubChem CID 581450
IUPAC-Name Dimethyl-prop-1-en-2-ylphosphat
SMILES CC(=C)OP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl isopropenyl phosphate
Siedepunkt 120°C (7.5 mmHg)
Brechungsindex 1.42
Menge 100 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 95%