Learn More
Dimethylitaconat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510128 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10061600 100 g Glasflasche 100 Gramm
10143340 500 g Glasflasche 500 Gramm
11975031 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10061600
Marke: Thermo Scientific Acros 149161000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-52-7
Summenformel C7H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
MDL-Nummer MFCD00008446
InChI-Schlüssel ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl itaconate
Schmelzpunkt 34.0°C to 39.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 208.0°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
Menge 100 g
Beilstein 02,762
Relative Dichte 1.24
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
IUPAC-Name Dimethyl-2-methylidenbutandioat
Formelmasse 158.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Masse mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit