Learn More
Dimethyl Itaconat, TRC
Artikelnummer. 30387458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387458 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387458 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47420510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Itaconic Acid-Dimethyl Ester
CAS 617-52-7
Summenformel C7 H10 O4
Menge 10 g
Synonym Butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester (9CI), Itaconic acid dimethyl ester (6CI), Succinic acid, methylene-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dimethyl 2-methylidenebutanedioate, 2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester, 2-Methylene-succinic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-methylenesuccinate, Dimethyl itaconate, Dimethyl methylenebutanedioate, Dimethyl methylenesuccinate, Methyl 4-methoxy-2-methylene-4-oxobutanoate, Methylenebutanedioic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester, NSC 9385
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl-2-methylidenbutandioat
Molekulargewicht (g/mol) 158.152
Formelmasse 158.058