Learn More
Dimethylmaleat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-118266 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
Artikelnummer. 15730839
Marke: Thermo Scientific Acros 218462500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 624-48-6 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-48-6
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
MDL-Nummer MFCD00008459
InChI-Schlüssel LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Synonym dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
PubChem CID 5271565
ChEBI CHEBI:35460
IUPAC-Name Dimethyl-(Z)-but-2-endioat
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl maleate
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt -17.5°C
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 204.0°C to 205.0°C
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CCH=CHCO2CH3
Brechungsindex 1.4410 to 1.4430
Menge 250 mL
Beilstein 02,751
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (25°C)
Viskosität 4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit