Learn More
Dimethyl N-Cyanodithioiminocarbonat, TRC
Artikelnummer. 30383109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383109 25 g
30369585 10 g
30369261 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383109 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47200025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-60-3
Summenformel C4H6N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
Synonym (Cyanimino)bis(methylthio)methane, (Cyanimino)dimethyldithiocarbonate, Cyanocarbonodithioimidic acid dimethyl ester, Dimethyl (N-cyano) carbonimidodithioate, Dimethyl N-cyanodithiocarbonimidate, Dimethyl N-cyanodithioimidocarbonate, Dimethyl N-cyanodithioiminocarbonate, Dimethyl N-cyanoimidodithiocarbonate, Dimethyl N-cyanoiminodithiocarbonate, Dimethyl cyanimidodithiocarbonate, Dimethyl cyanocarbonimidodithioate, Dimethyl cyanodithioimidocarbonate, Dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, Dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, N-Cyanoiminodithiocarbonic acid dimethyl ester, N-[Bis(methylthio)methylene]cyanamide, NSC 145987, S,S-Dimethyl (N-cyanoimido)dithiocarbonate, S,S-Dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, S,S-Dimethyl cyanoiminodithiocarbamate, S,S'-Dimethyl N-cyanodithioiminocarbonate, S,S'-Dimethyl cyanodithioimidocarbonate
IUPAC-Name Bis(methylsulfanyl)methylidencyanamid
SMILES CSC(=NC#N)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl N-Cyanodithioiminocarbonate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2S2/c1-7-4(8-2)6-3-5/h1-2H3
Formelmasse 145.9972