Learn More
Dimethyloxazol-4,5-dicarboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Das Teroxazol wurde aus Dimethyloxazol-4,5-dicarboxylat und Lithiobenzylisocyanid synthetisiert.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Das Teroxazol wurde aus Dimethyloxazol-4,5-dicarboxylat und Lithiobenzylisocyanid synthetisiert.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate |
Schmelzpunkt | 74°C to 76°C |
Siedepunkt | 150°C (12 mmHg) |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 185.14 |
Reinheit (%) | 99% |