Learn More
Dimethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021777
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. 11374479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14253.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dimethyl phthalate is used as a plasticizer, solvent, rubber coating agent, molding powder, finishing agent and intermediate. Further, it is used in solid rocket propellants, safety glass, lacquer coatings, adhesives and sealants, toner and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylphthalat wird als Weichmacher, Lösungsmittel, Gummibeschichtungsmittel, Spritzgießpulver, Mittel zur Oberflächenbehandlung und Zwischenprodukt verwendet. Darüber hinaus wird es in Feststoff-Raketenantrieben, Sicherheitsglas, Lackbeschichtungen, Klebstoffen und Dichtstoffen, Tonern und Farbstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethanol, Ether, Benzol, Chloroform, Estern, Ketonen, organischen Lösungsmitteln und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mischbar mit Wasser, Petrolether und Paraffinkohlenwasserstoffen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-11-3
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00008425
InChI-Schlüssel NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl phthalate
Schmelzpunkt ca. 5 °C
Dichte 1.19
Siedepunkt 283°C to 284°C
Flammpunkt 146°C (294°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.515
Menge 250 g
Beilstein 1911460
Merck Index 14,3255
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ethanol,ether,benzene,chloroform,esters,ketones,organic solvents and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water,petroleum ether and paraffin hydrocarbons.
IUPAC-Name 1,2-Dimethylbenzol-1,2-dicarboxylat
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit