Learn More
Dimethylphthalat, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10364980 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10364980 500 mL 500 Milliliter
11418213 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10364980 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/4050/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 131-11-3
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00008425
InChI-Schlüssel NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
IUPAC-Name Dimethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spezifikation
Schmelzpunkt 2°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 282°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 6.69
Formelmasse 194.19g/mol
Physikalische Form Flüssig